Läs mer
2,3-dihydrotieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-karbonitril,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10259762
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10259762 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10350953 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10259762 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC47816CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 859851-02-8
Molekylformel C7H5NO2S
Molekylvikt (g/mol) 167.18
MDL-nummer MFCD08060540
InChI-nyckel HSQAPDOVCIFQCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbonitrile, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbonitrile, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carbonitrile,2,3-dihydro, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carbonitrile
PubChem CID 7537659
IUPAC-namn 2H,3H-tieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-karbonitril
LEDER N#CC1=C2OCCOC2=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbonitrile
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 167.19
Procent renhet 95%