Läs mer
2,3-dihydrotieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-karboxylsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3175043
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10641475 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10235624 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10641475 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC47801CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 260063-21-6
Molekylformel C7H6O4S
Molekylvikt (g/mol) 186.181
MDL-nummer MFCD07801102
InChI-nyckel DCCRIIFBJZOPAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxylicacid, 2,3-dihydro, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carboxylic acid, 3,4-ethylenedioxythiophene carboxylic acid, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro
PubChem CID 6483880
IUPAC-namn 2,3-dihydrotieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-karboxylsyra
LEDER C1COC2=C(SC=C2O1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 186.19
Procent renhet 97%