Läs mer
2,3-dihydrotieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-karboxylsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10641475
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10641475 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10235624 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10641475 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC47801CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 260063-21-6
Molekylformel C7H6O4S
Molekylvikt (g/mol) 186.181
MDL-nummer MFCD07801102
InChI-nyckel DCCRIIFBJZOPAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxylicacid, 2,3-dihydro, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carboxylic acid, 3,4-ethylenedioxythiophene carboxylic acid, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro
PubChem CID 6483880
IUPAC-namn 2,3-dihydrotieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-karboxylsyra
LEDER C1COC2=C(SC=C2O1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 186.19
Procent renhet 97%