Läs mer
2,3-Dihydroxy-1-piperidinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dihydroxy-1-piperidinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester |
| CAS | 473436-50-9 |
| Molekylformel | C13 H17 N O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO4/c15-11-7-4-8-14(12(11)16)13(17)18-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12,15-16H,4,7-9H2 |
| LEDER | OC1CCCN(C1O)C(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | benzyl 2,3-dihydroxypiperidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.28 |
| Formel vikt | 251.1158 |