Läs mer
2,3-Dihydroxy-2-methylbutanoic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dihydroxy-2-methylbutanoic Acid Sodium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C5 H9 Na O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O4.Na/c1-3(6)5(2,9)4(7)8;/h3,6,9H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1 |
| LEDER | CC(O)C(C)(O)C(=O)O[Na] |
| IUPAC-namn | (2,3-dihydroxy-2-methylbutanoyl)oxysodium |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.112 |
| Formel vikt | 156.04 |
| Procent renhet | >95% |