Läs mer
2,3-Dihydroxy-2-methylbutanoic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-dihydroxy-2-methylbutanoic acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C5 H10 O4 . Na |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O4/c1-3(6)5(2,9)4(7)8/h3,6,9H,1-2H3,(H,7,8) |
| LEDER | [Na].O=C(O)C(O)(C)C(O)C |
| IUPAC-namn | 2,3-dihydroxy-2-methyl-butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.12 |
| Formel vikt | 157.05 |
| Procent renhet | >95% |