Läs mer
2,3-dihydroxy-3-methylbutanoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-dihydroxy-3-methylbutanoic acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O4/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,6,9H,1-2H3,(H,7,8) |
| Formel vikt | 134.0579 |