Läs mer
2,3-Dihydroxy-4-oxopentanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dihydroxy-4-oxopentanoic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O5/c1-2(6)3(7)4(8)5(9)10/h3-4,7-8H,1H3,(H,9,10) |
| Formel vikt | 148.0372 |
| Procent renhet | >95% |