Läs mer
2,3-Dihydroxy-7-sulphamoyl-benzo[f]quinoxaline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dihydroxy-7-sulphamoyl-benzo[f]quinoxaline |
| CAS | 118876-57-6 |
| Molekylformel | C12 H9 N3 O4 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9N3O4S/c13-20(18,19)9-3-1-2-7-6(9)4-5-8-10(7)15-12(17)11(16)14-8/h1-5H,(H,14,16)(H,15,17)(H2,13,18,19) |
| LEDER | NS(=O)(=O)c1cccc2c1ccc3nc(O)c(O)nc23 |
| IUPAC-namn | 2,3-dihydroxybenzo[f]quinoxaline-7-sulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.28 |
| Formel vikt | 291.0314 |