Läs mer
2,3-Dihydroxybenzaldehyde, 97%
Produktkod. 11495573
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495573 5 g 5g
11405583 25 g 25g
11415583 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495573 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13490.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24677-78-9 | C7H6O3 | 138.122 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24677-78-9
Molekylformel C7H6O3
Molekylvikt (g/mol) 138.122
MDL-nummer MFCD00003324
InChI-nyckel IXWOUPGDGMCKGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-pyrocatechualdehyde, 5,6-dihydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2,3-dihydroxy, benzaldehyde, dihydroxy, 2,3-dihydroxybenzaldehyde, dihydroxybenzaldehyde, pubchem6561, acmc-1clux, 2,3-dihydroxy benzaldehyde, 2,3-dihydroxy-benzaldehyde
PubChem CID 90579
ChEBI CHEBI:50197
IUPAC-namn 2,3-dihydroxibensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dihydroxybenzaldehyde
Smältpunkt 106°C to 109°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2041781
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 138.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.