Läs mer
2,3-Dihydroxybenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dihydroxybenzaldehyde |
| CAS | 24677-78-9 |
| Molekylformel | C7 H6 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzaldehyde, 2,3-dihydroxy-, o-Pyrocatechualdehyde (6CI,8CI), 2,3-Dihydroxybenzaldehyde, 1,2-Dihydroxy-3-formylbenzene, 3-Formyl-1,2-benzenediol, 3-Hydroxysalicylaldehyde, 5,6-Dihydroxybenzaldehyde, NSC 146456 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O3/c8-4-5-2-1-3-6(9)7(5)10/h1-4,9-10H |
| LEDER | Oc1cccc(C=O)c1O |
| IUPAC-namn | 2,3-dihydroxybenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.12 |
| Formel vikt | 138.0317 |