Läs mer
2,3-Dihydroxybenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dihydroxybenzamide |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO3/c8-7(11)4-2-1-3-5(9)6(4)10/h1-3,9-10H,(H2,8,11) |
| Formel vikt | 153.0426 |