Läs mer
2,3-Dihydroxybensoesyra, 98 %
Produktkod. 11479412
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479412 250 g 250g
11459412 10 g 10g
11469412 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479412 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10144.30
 Begränsad artikel
CAS: 303-38-8 | C7H6O4 | 154,121 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
Dihydroxibensoesyror används som mellanprodukter för läkemedel och annan organisk syntes. Används som matris för jonisering av peptider, proteiner och kolhydrater. Inom industriområdet används för hartser, polyestrar, mjukgörare, färgämnen, konserveringsmedel och gummikemikalier. Det används också som en utvald fenol som MMP-hämmare (Matrix Metalloproteinase).
Löslighet
Löslig i vatten, metanol och dimetylsulfoxid.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 303-38-8
Molekylformel C7H6O4
Molekylvikt (g/mol) 154.121
MDL-nummer MFCD00002446
InChI-nyckel GLDQAMYCGOIJDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrocatechuic acid, o-pyrocatechuic acid, 2-pyrocatechuic acid, 3-hydroxysalicylic acid, dobk, dhba, 2,3-dihydroxybenzoicacid, benzoic acid, 2,3-dihydroxy, catecholcarboxylic acid, 2,3-dihydroxy-benzoic acid
PubChem CID 19
ChEBI CHEBI:18026
IUPAC-namn 2,3-dihydroxibensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dihydroxybenzoic acid
Smältpunkt 204 °C till 208 °C
Densitet 1.542
Kvantitet 250 g
Beilstein 2209117
Löslighetsinformation Löslig i vatten, metanol och dimetylsulfoxid.
Formel vikt 154.12
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3-Dihydroxybenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dihydroxybenzoicacid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.