Läs mer
2,3-Dihydroxybenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dihydroxybenzoic acid |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O4/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11) |
| Formel vikt | 154.0266 |