Läs mer
2,3-Dihydroxybenzoesyra, TRC
Produktkod. 30137476
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137476 10 g
30136552 100 g
30011651 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137476 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45165010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 303-38-8
Molekylformel C7 H6 O4
Molekylvikt (g/mol) 154.12
Synonym Benzoic acid, 2,3-dihydroxy-, o-Pyrocatechuic acid (6CI,8CI), 2,3-Dihydroxybenzoic acid, 1,2-Dihydroxybenzene-3-carboxylic acid, 3-Hydroxysalicylic acid, Catecholcarboxylic acid, NSC 27435, Pyrocatechuic acid
IUPAC-namn 2,3-dihydroxybensoesyra
LEDER OC(=O)c1cccc(O)c1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dihydroxybenzoic acid
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H6O4/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Formel vikt 154.0266