Läs mer
2',3-dihydroxiflavon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11377429
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11377429 1 g 1g
11387429 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377429 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27841.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
CAS: 6068-76-4 | Molekylformel: C15H10O4 | Molekylvikt: 254,24 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6068-76-4
Molekylformel C15H10O4
Molekylvikt (g/mol) 254.24
MDL-nummer MFCD00017674
InChI-nyckel VECGDSZOFMYGAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,2'-dihydroxyflavone, 2',3-dihydroxyflavone, 3-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, 2'-hydroxyflavonol, 3-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 3-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl, 2'3-dioh-flavone, 3,2'-dihydroxy flavone, acmc-1b19t, 7,8-dihydroxyflavone-derivative-1
PubChem CID 455313
IUPAC-namn 3-hydroxi-2-(2-hydroxifenyl)kromen-4-on
LEDER OC1=CC=CC=C1C1=C(O)C(=O)C2=CC=CC=C2O1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2',3-Dihydroxyflavone
Smältpunkt 201 °C till 204 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 254.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.