missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2',3-Dihydroxyflavone, 97%, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. p-7030281
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377429 1 g 1g
11387429 5 g 5g
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11377429

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27841.03

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 6068-76-4
Molekylformel C15H10O4
Molekylvikt (g/mol) 254.24
MDL-nummer MFCD00017674
InChI-nyckel VECGDSZOFMYGAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,2'-dihydroxyflavone, 2',3-dihydroxyflavone, 3-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, 2'-hydroxyflavonol, 3-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 3-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl, 2'3-dioh-flavone, 3,2'-dihydroxy flavone, acmc-1b19t, 7,8-dihydroxyflavone-derivative-1
PubChem CID 455313
IUPAC-namn 3-hydroxi-2-(2-hydroxifenyl)kromen-4-on
LEDER OC1=CC=CC=C1C1=C(O)C(=O)C2=CC=CC=C2O1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2',3-Dihydroxyflavone
Smältpunkt 201°C to 204°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 254.24
Procent renhet 97%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.