Läs mer
2,3-Dihydroxynaftalen, 98 %
Produktkod. 11483694
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483694 250 g 250g
11473694 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483694 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11307.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 92-44-4 | C10H8O2 | 160,17 g/mol
2,3-dihydroxynaftalen används för att göra färgämnen, pigment, fluorescerande blekningsmedel, garvningsmedel, antioxidanter och antiseptika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2,3-dihydroxynaftalen används för att göra färgämnen, pigment, fluorescerande blekmedel, garvningsmedel, antioxidanter och antiseptika.
Löslighet Lite
löslig i vatten
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-44-4
Molekylformel C10H8O2
Molekylvikt (g/mol) 160.17
MDL-nummer MFCD00004073
InChI-nyckel JRNGUTKWMSBIBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydroxynaphthalene, 2,3-naphthalenediol, 2,3-dihydroxynapthalene, 2,3-dihydroxy naphthalene, 2,3-dihydroxynaphthlene, naphthalenediol-2,3, 3-hydroxy-2-naphthol, 2,3dihydroxynaphthalene, acmc-209rfr, 2,3-dihydroxylnaphthalene
PubChem CID 7091
ChEBI CHEBI:38135
IUPAC-namn naftalen-2,3-diol
LEDER OC1=C(O)C=C2C=CC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dihydroxynaphthalene
Smältpunkt 162 °C till 165 °C
Flampunkt 175 °C (347 °F)
Kvantitet 250 g
Beilstein 742375
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten
Formel vikt 160.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.