Läs mer
Ammoniumsulfat, 99,95 % (metallbas)
Produktkod. 11404110
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404110 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11404110 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11307.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.24 SEK
    257.65 SEK / 10g
    Save 60.59 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 92-44-4 | C10H8O2 | 160,17 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
2,3-dihydroxynaftalen används för att göra färgämnen, pigment, fluorescerande blekmedel, garvningsmedel, antioxidanter och antiseptika.
Löslighet Lite
löslig i vatten
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dihydroxynaphthalene
CAS 92-44-4
Smältpunkt 162 °C till 165 °C
Flampunkt 175 °C
Molekylformel C10H8O2
MDL-nummer MFCD00004073
Kvantitet 10 g
Beilstein 742375
Synonym 2,3-dihydroxynaphthalene, 2,3-naphthalenediol, 2,3-dihydroxynapthalene, 2,3-dihydroxy naphthalene, 2,3-dihydroxynaphthlene
Löslighetsinformation Svagt löslig vattenlösning.
InChI-nyckel JRNGUTKWMSBIBF-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=C(O)C=C2C=CC=CC2=C1
IUPAC-namn naftalen-2,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 160.17
PubChem CID 7091
ChEBI CHEBI:38135
Formel vikt 160.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.