missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3-Dihydroxypropanoic Acid(20% in water), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dihydroxypropanoic Acid |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O4/c4-1-2(5)3(6)7/h2,4-5H,1H2,(H,6,7) |
| Formel vikt | 106.0266 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2,3-Dihydroxypropanoic Acid 20% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?