Läs mer
2,3-Dihydroxypropyl 10-undecenoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dihydroxypropyl 10-undecenoate |
| CAS | 62285-15-8 |
| Molekylformel | C14H26O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Glyceryl Undecylenate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(17)18-12-13(16)11-15/h2,13,15-16H,1,3-12H2 |
| LEDER | O=C(CCCCCCCCC=C)OCC(CO)O |
| IUPAC-namn | 2,3-dihydroxypropyl undec-10-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.36 |
| Formel vikt | 258.18 |