Läs mer
2,3-Dihydroxypropyl 2-[2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dihydroxypropyl 2-[2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate |
| CAS | 221016-39-3 |
| Molekylformel | C17H17Cl2NO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,3-Dihydroxypropyl 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]benzeneacetate, 2,3-Dihydroxypropyl 2-[2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17Cl2NO4/c18-13-5-3-6-14(19)17(13)20-15-7-2-1-4-11(15)8-16(23)24-10-12(22)9-21/h1-7,12,20-22H,8-10H2 |
| LEDER | ClC1=C(NC2=CC=CC=C2CC(OCC(CO)O)=O)C(Cl)=CC=C1 |
| IUPAC-namn | 2,3-dihydroxypropyl 2-(2-((2,6-dichlorophenyl)amino)phenyl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.23 |
| Formel vikt | 369.05 |