Läs mer
2,3-dihydroxypropyl 4-hydroxybenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-dihydroxypropyl 4-hydroxybenzoate |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O5/c11-5-9(13)6-15-10(14)7-1-3-8(12)4-2-7/h1-4,9,11-13H,5-6H2 |
| Formel vikt | 212.0685 |