Läs mer
2,3-Dihydroxyquinoxaline, 98%
Produktkod. 11391957
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11391957 25 g 25g
11301967 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07581.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15804-19-0 | C8H6N2O2 | 162.148 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15804-19-0
Molekylformel C8H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 162.148
MDL-nummer MFCD00006723
InChI-nyckel ABJFBJGGLJVMAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydroxyquinoxaline, quinoxaline-2,3-diol, quinoxaline-2,3 1h,4h-dione, 2,3-quinoxalinediol, 1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione, 2,3-quinoxalinedione, 1,4-dihydro, usaf ek-6232, 2,3 1h,4h-quinoxalinedione, quinoxaline, 2,3-dihydroxy, unii-apo55iz9e1
PubChem CID 27491
IUPAC-namn 1,4-dihydrokinoxalin-2,3-dion
LEDER C1=CC=C2C(=C1)NC(=O)C(=O)N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dihydroxyquinoxaline
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 136884
Formel vikt 162.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.