Läs mer
2,3-Diisobutyl-2,3-dimethylsuccinonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Diisobutyl-2,3-dimethylsuccinonitrile |
| CAS | 80822-82-8 |
| Molekylformel | C14 H24 N2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2,3-Dimethyl-2,3-bis(2-methylpropyl)-butanedinitrile, 2,3-Dimethyl-2,3-diisobutyl Succinonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C14H24N2/c1-11(2)7-13(5,9-15)14(6,10-16)8-12(3)4/h11-12H,7-8H2,1-6H3 |
| LEDER | CC(C)CC(C)(C#N)C(C)(CC(C)C)C#N |
| IUPAC-namn | 2,3-dimethyl-2,3-bis(2-methylpropyl)butanedinitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.354 |
| Formel vikt | 220.194 |