missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3-Diketogulonic Acid Potassium Salt (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Diketogulonic Acid Potassium Salt |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-3,7-9H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3+;/m0./s1 |
| Formel vikt | 229.9829 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?