Läs mer
2,3-dimerkapto-1-propansulfonsyranatriumsaltmonohydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7037769
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15442776 250 mg 250mg
15432776 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15442776 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56578.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 207233-91-8 | C3H7O3S3 | 187.27 g/mol
Natrium-2,3-dimerkaptopropansulfonatmonohydrat har använts i en studie för att bedöma dess användning som motgift.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Natrium 2,3-dimerkaptopropansulfonatmonohydrat har använts i en studie för att bedöma dess
användning som motgift.
Löslighet Lösligt
i vatten: 100 mg/ml
Anmärkningar
°Förvaras vid 4 C. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207233-91-8
Molekylformel C3H7O3S3
Molekylvikt (g/mol) 187.27
MDL-nummer MFCD00149543
InChI-nyckel JLVSRWOIZZXQAD-GSVOUGTGSA-M
Synonym sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate, unithiol, dl-2,3-dimercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 2,3-dimercaptopropane-1-sulfonate hydrate, 2,3-dimercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate hydrate, dmps, sodium 2,3-disulfanylpropane-1-sulfonate hydrate, unitiol monohydrate
PubChem CID 23676755
LEDER [O-]S(=O)(=O)C[C@H](S)CS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt monohydrate
Smältpunkt ∽229°C (decomposition)
Kvantitet 250 mg
Beilstein 3734863
Merck Index 14,3210
Löslighetsinformation Soluble in Water: 100mg/ml
IUPAC-namn (2R)-2,3-disulfanylpropan-1-sulfonat
Formel vikt 228.30 (210.28 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.