Läs mer
2,3-dimerkapto-1-propanol, 97,0-100,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10685722 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10685722 5 mL Glasflaska 5ml
10722184 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10685722 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 115300050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 59-52-9 | C3H8OS2 | 124.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-52-9
Molekylformel C3H8OS2
Molekylvikt (g/mol) 124.22
MDL-nummer MFCD00004864
InChI-nyckel WQABCVAJNWAXTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimercaprol, 2,3-dimercapto-1-propanol, 2,3-dimercaptopropanol, dithioglycerine, dicaptol, sulfactin, dimercaptopropanol, british anti-lewisite, 2,3-dithiopropanol, antoxol
PubChem CID 3080
ChEBI CHEBI:64198
IUPAC-namn 2,3-bis(sulfanyl)propan-1-ol
LEDER C(C(CS)S)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimercapto-1-propanol
Namnnotering 97.0-100.5%
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.2430g/mL, 1.243
Kokpunkt 120.0°C (15.0 mmHg)
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.0-100.5%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HSCH2CH(SH)CH2OH
Brytningsindex 1.5700 to 1.5740
Kvantitet 5 mL
Merck Index 15,3231
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol and vegetable oils
Formel vikt 124.22
Procent renhet 97.0-100.5%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.