Läs mer
2,3-Dimercapto-1-propanol, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15698390 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15698390 5 mL 5ml
15688390 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15698390 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 385205ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
for complexometry, for spectrophotometric det. of Cu,≥98.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-52-9
Molekylformel C3H8OS2
Molekylvikt (g/mol) 124.216
MDL-nummer MFCD00004864
InChI-nyckel WQABCVAJNWAXTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimercaprol, 2,3-dimercapto-1-propanol, 2,3-dimercaptopropanol, dithioglycerine, dicaptol, sulfactin, dimercaptopropanol, british anti-lewisite, 2,3-dithiopropanol, antoxol
PubChem CID 3080
ChEBI CHEBI:64198
IUPAC-namn 2,3-bis(sulfanyl)propan-1-ol
LEDER C(C(CS)S)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimercapto-1-propanol
Densitet 1.239g/mL at 25°C
Flampunkt 112°C (233.6°F)
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel HOCH2CH(SH)CH2SH
Kvantitet 5 mL
UN-nummer UN2810
Beilstein 1732058
Formel vikt 124.23g/mol
Procent renhet ≥98%