Läs mer
2,3-Dimercapto-1-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimercaprol |
| CAS | 59-52-9 |
| Molekylformel | C3 H8 O S2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2,3-Dimercapto-1-propanol, 1,2-Dimercapto-3-propanol, 1,2-Dithioglycerol, 2,3-Dimercaptopropanol, 2,3-Dithiopropan-1-ol, 2,3-Dithiopropanol, 3-Hydroxy-1,2-propanedithiol, Antoxol, BAL, British antilewisite, DMP, Dicaptol, Dimercaprol, Dimersol, Dithioglycerine, Dithioglycerol, NSC 39515, NSC 4646, Panobal, Sulfactin, α,β-Dithioglycerol |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8OS2/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2 |
| LEDER | OCC(S)CS |
| IUPAC-namn | 2,3-bis(sulfanyl)propan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.22 |
| Formel vikt | 124.0017 |