Läs mer
2,3-Dimercaptopropanol, 97%
Produktkod. 11386726
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11386726 1 g 1g
11396726 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11386726 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03953.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 59-52-9 | C3H8OS2 | 124.216 g/mol
Brittisk anti-Lewisit. En kelator som hämmar sockernukleotidnedbrytning.2,3-Dimerkaptopropanol används som ett kelatbildande medel som är involverat i behandlingen av arsenik, antimon, bly, guld och kvicksilverförgiftning. Det används också som ett motgift mot krigföringsmedlet Lewisite. Vidare används det för behandling av Wilsons sjukdom. Utöver detta används det som ett komplement vid behandling av akut encefalopati av blytoxicitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Blandbar med vatten, eter, etanol, vegetabiliska oljor och aceton. Något blandbar med kloroform.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med baser, oxidationsmedel, reduktionsmedel och alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-52-9
Molekylformel C3H8OS2
Molekylvikt (g/mol) 124.216
MDL-nummer MFCD00004864
InChI-nyckel WQABCVAJNWAXTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimercaprol, 2,3-dimercapto-1-propanol, 2,3-dimercaptopropanol, dithioglycerine, dicaptol, sulfactin, dimercaptopropanol, british anti-lewisite, 2,3-dithiopropanol, antoxol
PubChem CID 3080
ChEBI CHEBI:64198
IUPAC-namn 2,3-bis(sulfanyl)propan-1-ol
LEDER C(C(CS)S)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimercaptopropanol
Densitet 1.244
Kokpunkt 120°C (15 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Garlic-like
Brytningsindex 1.574
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1732058
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,3209
Löslighetsinformation Miscible with water,ether,ethanol,vegetable oils and acetone. Slightly miscible with chloroform.
Formel vikt 124.22
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3-Dimercaptopropanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dimercaptopropanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.