Läs mer
2,3-Dimercaptosuccinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dimercaptosuccinic acid |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O4S2/c5-3(6)1(9)2(10)4(7)8/h1-2,9-10H,(H,5,6)(H,7,8) |
| Formel vikt | 181.9708 |