Learn More
2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone, 98%
Product Code. 11964871 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11964871 5 g 5g
11954871 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11964871 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 442200050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 605-94-7 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 605-94-7
Molekylformel C9H10O4
Molekylvikt (g/mol) 182.18
MDL-nummer MFCD00001595
InChI-nyckel UIXPTCZPFCVOQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone, coenzyme q0, ubiquinone 0, 2,3-dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone, ubiquinone q0, ubiquinone-o, ubiquinone-0, coq0, 2-methyl-4,5-dimethoxy-p-quinone, 2,3-dimethoxy-5-methylbenzoquinone
PubChem CID 69068
ChEBI CHEBI:27906
IUPAC-namn 2,3-dimetoxi-5-metylcyklohexa-2,5-dien-1,4-dion
LEDER COC1=C(OC)C(=O)C(C)=CC1=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dimethoxy-5-methyl-1, 4-benzoquinone
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 59°C to 61°C
Färg Rött till orange
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 182.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller nålar
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.