Läs mer
2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-hydroquinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-hydroquinone |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O4/c1-5-4-6(10)8(12-2)9(13-3)7(5)11/h4,10-11H,1-3H3 |
| Formel vikt | 184.0736 |