Läs mer
2,3-Dimethoxyaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dimethoxyaniline |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO2/c1-10-7-5-3-4-6(9)8(7)11-2/h3-5H,9H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 153.08 |