Läs mer
2,3-dimetoxibensaldehyd, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11448016
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448016 25 g 25g
11458016 100 g 100g
11468016 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448016 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14080.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 86-51-1 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
2,3-dimetoxibensaldehyd har antifungal aktivitet av redoxaktiva bensaldehyder som riktar sig mot cellulär antioxidation. Det skulle kunna fungera som kemosensibiliserande medel tillsammans med konventionella läkemedel för att förbättra effekten mot svamp.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,3
-dimetoxibensaldehyd har antifungal aktivitet av redoxaktiva bensaldehyder som riktar sig mot cellulär antioxidation. Det skulle kunna fungera som kemosensibiliserande medel tillsammans med konventionella läkemedel för att förbättra effekten mot svamp.
Löslighet Löslighet i
metanol med nästan transparens.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-51-1
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.176
MDL-nummer MFCD00003309
InChI-nyckel JIVGSHFYXPRRSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-veratraldehyde, benzaldehyde, 2,3-dimethoxy, unii-8alp3sy00l, 2,3-dimethoxy-benzaldehyde, 8alp3sy00l, benzaldehyde,3-dimethoxy, dimethoxybenzaldehyde, pubchem8216, benzaldehyde, dimethoxy, upcmld00wstructure66
PubChem CID 66581
IUPAC-namn 2,3-dimetoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC=CC(=C1OC)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethoxybenzaldehyde
Smältpunkt 51°C to 52°C
Kokpunkt 178°C (20 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 908264
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 166.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.