Läs mer
2,3-Dimethoxybenzaldehyde, MedChemExpress
Produktkod. 16421929
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16421929 1 g
1 options
Produktkod. 16421929 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY41407
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
MedChemExpress 2,3-Dimethoxybenzaldehyde (o-Veratraldehyde) is a benzaldehyde analog, with high antifungal activity (MIC=2.5 mM) 2,3-Dimethoxybenzaldehyde (o-Veratraldehyde) could be used for the synthesis of berberine.
2,3-Dimethoxybenzaldehyde (o-Veratraldehyde) is a benzaldehyde analog, with high antifungal activity (MIC=2.5 mM) 2,3-Dimethoxybenzaldehyde (o-Veratraldehyde) could be used for the synthesis of berberine.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethoxybenzaldehyde
Fysisk form Solid
CAS 86-51-1
Färg Off-White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H10O3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym o-Veratraldehyde 5,6-Dimethoxybenzaldehyde
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (601.79 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=C(C=O)C=CC=C1OC
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Formel vikt 166.17
Procent renhet 99.54%