Läs mer
2,3-dimetoxibensenboronsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7027401
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11491127
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24125.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 40972-86-9 | C8H11BO4 | 181.98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40972-86-9
Molekylformel C8H11BO4
Molekylvikt (g/mol) 181.98
MDL-nummer MFCD02683112
InChI-nyckel VREWSCMOGIXMDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethoxybenzeneboronic acid, 2,3-dimethoxyphenyl boronic acid, boronic acid, 2,3-dimethoxyphenyl, 2,3-dimethoxyphenylboronicacid, 3-boronoveratrole, pubchem14109, acmc-209jhv, ksc235o1n, 2,3-dimethoxy-phenylboronic acid
PubChem CID 5156491
IUPAC-namn (2,3-dimethoxyphenyl)boronic acid
LEDER COC1=CC=CC(B(O)O)=C1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethoxybenzeneboronic acid
Smältpunkt 67°C to 71°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 3051295
Formel vikt 181.98
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.