Läs mer
2,3-Dimetoxibenzoesyra, 99 %
Produktkod. 11462008
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462008 10 g 10g
11472008 50 g 50g
11482008 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462008 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14592.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
CAS: 1521-38-6 | C9H10O4 | 182,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1521-38-6
Molekylformel C9H10O4
Molekylvikt (g/mol) 182.18
MDL-nummer MFCD00002432
InChI-nyckel FODBVCSYJKNBLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-veratric acid, benzoic acid, 2,3-dimethoxy, benzoic acid, dimethoxy, 2,3-dimethoxy benzoic acid, dimethoxybenzoic acid,2,3, o-veratric acid 6ci,7ci,8ci, 2,3-dimethoxybenzoicacid, dimethoxybenzoic acid, pubchem4948, 2,3-dimethoxy-benzoicaci
PubChem CID 15204
IUPAC-namn 2,3-dimetoxibensoesyra
LEDER COC1=CC=CC(C(O)=O)=C1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethoxybenzoic acid
Smältpunkt 121°C to 124°C
Odör Odorless
Kvantitet 10 g
Beilstein 2210858
Formel vikt 182.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.