Läs mer
2,3-Dimetoxibenzoesyra, TRC
Produktkod. 30374128
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30374128 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30374128 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4795882.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethoxybenzoic Acid
CAS 1521-38-6
Molekylformel C9 H10 O4
Kvantitet 2.5 g
Synonym ortho-Veratric acid
InChI formel InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-5-3-4-6(9(10)11)8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
LEDER COc1cccc(C(=O)O)c1OC
IUPAC-namn 2,3-dimetoxibensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 182.17
Formel vikt 182.0579