Läs mer
2,3-Dimethoxybenzylamine, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10555100 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10555100 5 g Glass bottle 5g
10565100 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10555100 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 433390050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Chemical Identifiers
CAS 4393-09-3
Molekylformel C9H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 167.21
MDL-nummer MFCD00052392
InChI-nyckel LVMPWFJVYMXSNY-UHFFFAOYSA-N
Specifications
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dimethoxybenzylamine
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.1100g/mL, 1.11
Kokpunkt 140.0°C to 142.0°C (15.0 mmHg)
Flampunkt 113°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Synonym 2,3-dimethoxybenzylamine, 2,3-dimethoxyphenyl methanamine, 1-2,3-dimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,3-dimethoxy, 2,3-dimethoxy-benzylamine, 2,3-dimethoxy benzylamine, pubchem7399, 2,3-dimethoxybenzyl amine, acmc-2097fc
LEDER COC1=CC=CC(=C1OC)CN
IUPAC-namn (2,3-dimethoxyphenyl)methanamine
PubChem CID 78106
Formel vikt 167.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,3-Dimethoxybenzylamine
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.