Läs mer
2,3-Dimethoxybenzylamine, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10565100 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10565100 25 g Glass bottle 25g
10555100 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10565100 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 433390250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 4393-09-3
Molekylformel C9H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 167.21
MDL-nummer MFCD00052392
InChI-nyckel LVMPWFJVYMXSNY-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dimethoxybenzylamine
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.1100g/mL, 1.11
Kokpunkt 140.0°C to 142.0°C (15.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 25 g
Synonym 4-4-chlorobenzyl pyridine, 4-4-chlorophenyl methyl pyridine, 4-4'-chlorobenzyl pyridine, 4-4-chloro-benzyl-pyridine, 4-para-chlorobenzyl-pyridine, pyridine, 4-4-chlorophenyl methyl, acmc-2097fd, 4-p-chlorobenzyl pyridine
LEDER COC1=CC=CC(CN)=C1OC
IUPAC-namn 1-(2,3-dimethoxyphenyl)methanamine
PubChem CID 78124
Formel vikt 167.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3-Dimethoxybenzylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.