Läs mer
2,3-Dimetoxycinnaminsyra, övervägande trans, 98+%
Produktkod. 11438476
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438476 250 g 250g
11418476 10 g 10g
11428476 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438476 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15936.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 7345-82-6 | C11H12O4 | 208,213 g/mol
2,3-dimetoxikanelsyra används vid syntes av (2E,2E,2E)-N,N,N-(nitrilotri-2,1-etandiyl)tris[3-(2,3-dimetoxifenyl)-2-propenamid].
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,3-dimetoxikanelsyra används vid syntes av (2E,2E,′2E)-′′N,N′ ,N′′ -(nitrilotri-2,1-etandiyl)tris[3-(2,3-dimetoxifenyl)-2-propenamid].
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7345-82-6
Molekylformel C11H12O4
Molekylvikt (g/mol) 208.213
MDL-nummer MFCD00004376
InChI-nyckel QAXPUWGAGVERSJ-VOTSOKGWSA-N
Synonym 2,3-dimethoxycinnamic acid, trans-2,3-dimethoxycinnamic acid, 2e-3-2,3-dimethoxyphenyl acrylic acid, e-3-2,3-dimethoxyphenyl acrylic acid, 2,3-dimethoxy cinnamic acid, 3-2,3-dimethoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2,3-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-2,3-dimethoxyphenyl, e-3-2,3-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, e-3-2,3-dimethoxy-phenyl-acrylic acid
PubChem CID 735842
IUPAC-namn (E)-3-(2,3-dimetoxifenyl)prop-2-ensyra
LEDER COC1=CC=CC(=C1OC)C=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethoxycinnamic acid
Namnnotering Övervägande trans
Smältpunkt 179 °C till 183 °C
Kvantitet 250 g
Beilstein 2695122
Formel vikt 208.21
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.