Läs mer
2,3-Dimetoxinaftalen, 97 %
Produktkod. 15401818
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15401818 1 g 1g
15411818 5 g 5g
15421818 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15401818 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55523.03
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 10103-06-7 | C12H12O2 | 188,226 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används som en farmaceutisk
mellanprodukt.
Anmärkningar
Kylt (2-4 °C). Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10103-06-7
Molekylformel C12H12O2
Molekylvikt (g/mol) 188.226
MDL-nummer MFCD05664308
InChI-nyckel XYRPWXOJBNGTMX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 604708
IUPAC-namn 2,3-dimetoxinaftalen
LEDER COC1=CC2=CC=CC=C2C=C1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethoxynaphthalene
Smältpunkt 116 °C till 121 °C
Färg Vitt till gult
Kvantitet 1 g
Synonym naphthalene, 2,3-dimethoxy, acmc-20aft8, naphthalene,2,3-dimethoxy, 2,3-dimethoxynaphthalene, 2,3-dihydroxynaphthalene, dimethyl ether
Formel vikt 188.23
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.