Läs mer
2,3-dimetoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15431957
Change view
Kvantitet:
2 g
Förpackningsstorlek:
2g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15431957 2 g 2g
1 options
Produktkod. 15431957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044060.04
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5150-42-5 | C8H10O3 | 154.165 g/mol
2,3-Dimetoxifenol används för att studera den nitrosativa deamineringen av DNA-baser inducerad av reaktiva kvävearter (RNS) samtidigt som man studerar orsaken till mutagenes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethoxyphenol
CAS 5150-42-5
Densitet 1.182 g/mL
Kokpunkt 233 °C till 234 °C
Flampunkt 108 °C (226 °F)
Molekylformel C8H10O3
Brytningsindex 1.54
MDL-nummer MFCD00008366
Kvantitet 2 g
Synonym dimethoxyphenol, phenol, dimethoxy, unii-ow147i6c84, 1-hydroxy-2,3-dimethoxybenzene, pyrogallol 1,2-dimethyl ether, phenol, 2,3-dimethoxy, phenol,3-dimethoxy, 2,3-di-methoxyphenol, 2,3-dim ethoxyphenol, 2,3-dimethoxy phenol
Löslighetsinformation Löslig i kloroform.
InChI-nyckel QSZCGGBDNYTQHH-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=CC(=C1OC)O
IUPAC-namn 2,3-dimetoxifenol
Molekylvikt (g/mol) 154.165
PubChem CID 78828
Formel vikt 154.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.