Läs mer
2,3-Dimetoxifenol, TRC
Produktkod. 30371601
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30371601 100 mg
1 options
Produktkod. 30371601 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD480988100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethoxyphenol
CAS 5150-42-5
Molekylformel C8H10O3
Kvantitet 100 mg
Synonym 1-Hydroxy-2,3-dimethoxybenzene, NSC 80659
InChI formel InChI=1S/C8H10O3/c1-10-7-5-3-4-6(9)8(7)11-2/h3-5,9H,1-2H3
LEDER COc1cccc(O)c1OC
Molekylvikt (g/mol) 154.16