missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2,3-Dimethoxyphenyl)-4-piperidinylmethanone Trifluoroacetic Acid Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2,3-Dimethoxyphenyl)-4-piperidinylmethanone trifluoroacetate |
| CAS | 139290-73-6 |
| Molekylformel | C14 H19 N O3 . C2 H F3 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO3.C2HF3O2/c1-17-12-5-3-4-11(14(12)18-2)13(16)10-6-8-15-9-7-10;3-2(4,5)1(6)7/h3-5,10,15H,6-9H2,1-2H3;(H,6,7) |
| LEDER | COc1cccc(C(=O)C2CCNCC2)c1OC.OC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | (2,3-dimethoxyphenyl)-piperidin-4-ylmethanone;2,2,2-trifluoroacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 363.33 |
| Formel vikt | 363.1294 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?