Läs mer
2,3-Dimethoxypyridine
Produktkod. 11345405
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11345405 1 g 1g
11355405 5 g 5g
11365405 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11345405 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19624.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52605-97-7 | C7H9NO2 | 139.154 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52605-97-7
Molekylformel C7H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 139.154
MDL-nummer MFCD03095043
InChI-nyckel QHUHPERZCBUMRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,3-dimethoxy, dimethoxypyridine, pubchem2412, zlchem 1174, 2,3-dimethoxy-pyridine, acmc-1argu, tpc-py047
PubChem CID 4657809
IUPAC-namn 2,3-dimetoxipyridin
LEDER COC1=C(N=CC=C1)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethoxypyridine
Densitet 1.104
Kokpunkt 98°C to 100°C (16 mmHg)
Brytningsindex 1.5205
Kvantitet 1 g
Beilstein 1526067
Formel vikt 139.15
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.