Läs mer
2,3-Dimethoxytoluene, 98+%
Produktkod. 11494703
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494703 25 g 25g
11484703 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11494703 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11617.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4463-33-6 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
2,3-dimetoxitoluen har använts för att framställa 6,7-dimetoxi-4-hydroxiisokroman-3-on.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,3-dimetoxitoluen har använts
för att framställa 6,7-dimetoxi-4-hydroxiisokroman-3-on.
Löslighet
Löslig i diklormetan. Ej blandbar i vatten.
Anmärkningar
Förvaras på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme borta från oförenliga ämnen såsom oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4463-33-6
Molekylformel C9H12O2
Molekylvikt (g/mol) 152.193
MDL-nummer MFCD00008379
InChI-nyckel WMXFNCKPYCAIQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethoxytoluene, 3-methylveratrole, benzene, 1,2-dimethoxy-3-methyl, dimethoxytoluene, 1,2-dimethoxy-3-methyl-benzene, acmc-1ae12, 1-methyl-2,3-dimethoxybenzene, 3-methylcatechol, dimethyl ether, #
PubChem CID 78215
IUPAC-namn 1,2-dimetoxi-3-metylbensen
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethoxytoluene
Densitet 1.024
Kokpunkt 202°C to 203°C
Flampunkt 85°C (185°F)
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.514
Kvantitet 25 g
Beilstein 1940962
Löslighetsinformation Soluble in Dichloromethane. Not miscible in water.
Formel vikt 152.19
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.