Läs mer
2,3-dimetyl-1,3-butadien, 98 %, stick. med 100 ppm BHT
Produktkod. 11326846
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11326846 50 g 50g
11316846 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11326846 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04207.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 513-81-5 | C6H10 | 82,15 g/mol
2,3-dimetyl-1,3-butadien genomgår Diels Alder-cykloadditionsreaktion och den deltar också i polymerisationsreaktioner. Det är också involverat i tillverkning av syntetiskt gummi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,3-dimetyl-1,3-butadien genomgår Diels Alder cykloadditionsreaktion och deltar också i polymerisationsreaktioner. Det är också involverat i tillverkning av syntetiskt gummi.
Löslighet
Blandbar med kloroform. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 513-81-5
Molekylformel C6H10
Molekylvikt (g/mol) 82.15
MDL-nummer MFCD00008595
InChI-nyckel SDJHPPZKZZWAKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethyl-1,3-butadiene, biisopropenyl, 2,3-dimethylbutadiene, diisopropenyl, 2,3-dimethylenebutane, 1,3-butadiene, 2,3-dimethyl, unii-61tuu25hco, 61tuu25hco, 2,3-dimethyl-buta-1,3-diene, 2,3-diene
PubChem CID 10566
IUPAC-namn 2,3-dimetylbuta-1,3-dien
LEDER CC(=C)C(C)=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
Namnnotering stabiliserat med 100 ppm BHT
Smältpunkt -76 °C
Densitet 0.726
Kokpunkt 68 °C till 69 °C
Flampunkt −1 °C (30 °F)
Brytningsindex 1.438
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 605285
Merck Index 14,3238
Löslighetsinformation Blandig med kloroform. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 82.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.